Learn More
Aluminon, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11478366
Aluminon, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11478366
250 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11478366
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15401.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is a potent inhibitor of ribonuclease and topoisomerase II by preventing the binding of the nucleic acid to the enzyme. It stimulates tyrosine phosphorylation processes including the Jak2/STAT5 pathway in NB2 lymphoma cells, ErbB4 in neuroblastoma cells, and MAP kinases, Shc proteins, phosphatidylinositide 3-kinase and phospholipase C in PC12 cells. Aurintricarboxylic acid inhibits apoptosis in many cell types.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un puissant inhibiteur de la ribonucléase et de la topoisomérase II en empêchant la liaison de l’acide nucléique à l’enzyme. Il stimule les processus de phosphorylation de la tyrosine, notamment la voie Jak2/STAT5 dans les cellules du lymphome NB2, l’ErbB4 dans les cellules neuroblastomes et les kinases MAP, les protéines Shc, la phosphatidylinositide 3-kinase et la phospholipase C dans les cellules PC12. L’acide aurintricarboxylique inhibe l’apoptose dans de nombreux types de cellules.
Solubilité
Soluble dans l’eau (800 g/L).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 569-58-4
Formule moléculaire C22H23N3O9
Poids moléculaire (g/mol) 473.438
Numéro MDL MFCD00040925
Clé InChI AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Aurintricarboxylic acid triammonium salt
CID PubChem 54729869
ChEBI CHEBI:87398
Nom IUPAC Triazanium ; 5-[(3-carboxy-4-oxydophényl)-(3-carboxy-4-oxycyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]-2-oxidobenzoate
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminon
Point de fusion 220°C to 225°C (decomposition)
Merck Index 14,322
Informations sur la solubilité Soluble in water(800g/L).
Poids de la formule 473.44
Odeur Odorless
pH 5.3
Quantité 250 g
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10183196 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/07/2022 Catalog NumberA15401.30,A15401.09,A15401.18
Numéro de lot10185006 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15401.30,A15401.09,A15401.18
Numéro de lot10183195 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15401.30,A15401.09,A15401.18
Numéro de lot10176259 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15401.30,A15401.09,A15401.18
Numéro de lotL30U024 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15401.30,A15401.09,A15401.18
Nom du produit
Aluminon, Thermo Scientific Chemicals >