Learn More
Sulfate de potassium d’aluminium dodécahydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10701111
Sulfate de potassium d’aluminium dodécahydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10701111
1 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10701111
Marque: Thermo Scientific Acros 217480010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-24-9
Formule moléculaire AlKO8S2·12H2O
Poids moléculaire (g/mol) 474.39
Numéro MDL MFCD00149143
Clé InChI GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonyme kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 62667
ChEBI CHEBI:86465
Nom IUPAC disulfate de potassium et d’aluminium dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Point de fusion 92.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 3 to 3.5 (10% soln. at 20°C)
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire AlK(SO4)2·12H2O
Merck Index 15, 354
Informations sur la solubilité Solubility in water: 140g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Poids de la formule 474.39
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464452 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2024 Catalog Number217485000,217480025,217480010
Numéro de lotA0455274 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number217485000,217480025,217480010
Numéro de lotA0450100 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/02/2023 Catalog Number217485000,217480025,217480010
Numéro de lotA0403308 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number217485000,217480025,217480010
Numéro de lotA0394995 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number217485000,217480025,217480010
Identifiant produit
  • Aluminium potassium sulfate dodecahydrate
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
Nom du produit
Sulfate de potassium d’aluminium dodécahydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >