Learn More
Hydroxide d’aluminium, extra pur, , poudre, Thermo Scientific Chemicals
29.00€ - 280.00€
Identifiants chimiques
CAS 21645-51-2
Formule moléculaire AlH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 78.00
Numéro MDL MFCD00003420
Clé InChI WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC aluminium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10482791
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
219130250
25 g Flacon en plastique
29.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10752261
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
219135000
500 g Flacon en plastique
34.90€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10328070
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
219130020
2 kg Flacon en plastique
85.20€
2kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11944141
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
219130100
10 kg Récipient en plastique
280.00€
10kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
21645-51-2
78.00
WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
[OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
AlH3O3
MFCD00003420
aluminium(3+) trihydroxide
Spécification
Aluminum hydroxide
Blanc
Poudre
Al(OH)3
15,338
WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
aluminium(3+) trihydroxide
78
Extra pur
21645-51-2
8.5 to 10 (5% aq. suspension)
AlH3O3
MFCD00003420
Solubility in water: insoluble
[OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
78.00
≥63.5% (Al2O3)
36.5% max.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 244-492-7
Identifiant produit
  • Aluminium hydroxide