Learn More
Hydroxide d’aluminium, extra pur, , poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11944141
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21645-51-2
Formule moléculaire AlH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 78.00
Numéro MDL MFCD00003420
Clé InChI WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC aluminium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum hydroxide
Couleur Blanc
pH 8.5 to 10 (5% aq. suspension)
Forme physique Poudre
Quantité 10 kg
Formule linéaire Al(OH)3
Merck Index 15,338
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 78
Pourcentage de pureté ≥63.5% (Al2O3)
Qualité Extra pur
Perte par calcination 36.5% max.
Conditionnement Récipient en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium hydroxide