Learn More
Hydroxide d’aluminium, extra pur, , poudre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum hydroxide |
Couleur | Blanc |
pH | 8.5 to 10 (5% aq. suspension) |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 2 kg |
Formule linéaire | Al(OH)3 |
Merck Index | 15,338 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
Poids de la formule | 78 |
Pourcentage de pureté | ≥63.5% (Al2O3) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Aluminium hydroxide