Learn More
Chlorure d’aluminium hexahydraté, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum chloride hexahydrate |
Quantité | 10 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Argentometry) |
Formule linéaire | AlCl3·6H2O |
Fieser | 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 08,13; 09,11; 17,15 |
Merck Index | 15,333 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 477g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, glycerol and propylene |
Nom IUPAC | trichlorure d’aluminium(3+) hexahydraté |
Poids de la formule | 241.43 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468313 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 217470025,217470100,217470010,217475000 |
A0467853 | Certificat d’analyse | 30/01/2025 | 217470025,217470100,217470010,217475000 |
A0467097 | Certificat d’analyse | 31/10/2024 | 217470025,217470100,217470010,217475000 |
A0467098 | Certificat d’analyse | 29/10/2024 | 217470025,217470100,217470010,217475000 |
A0466859 | Certificat d’analyse | 15/10/2024 | 217470025,217470100,217470010,217475000 |
Sécurité et traitement
- Aluminium chloride hexahydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.