Learn More
Chlorure d’aluminium hexahydraté, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10257313 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
500g
Code produit. 10257313
Marque: Thermo Scientific Acros 217470025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-13-6
Formule moléculaire AlCl3H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 241.42
Numéro MDL MFCD00149134
Clé InChI JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum chloride hexahydrate
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire AlCl3·6H2O
Fieser 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 08,13; 09,11; 17,15
Merck Index 15,333
Informations sur la solubilité Solubility in water: 477g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,glycerol and propylene
Nom IUPAC trichlorure d’aluminium(3+) hexahydraté
Poids de la formule 241.43
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Conditionnement Bouteille en plastique
Gravité spécifique 2.39
Densité 2.3900g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.