Learn More
Tenak™ Alu FlexRack for Chest Freezers
Alu FlexRack is recommended for all applications where a flexible storage solution is needed.
114.00€ - 189.00€
Spécification
Comprend | Barre de verrouillage |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Étagères | 1 |
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs-coffre |
Largeur (métrique) | 145 mm |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11644742
|
Tenak™
TE20112 |
395 mm |
127.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11664742
|
Tenak™
TE20116 |
505 mm |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11674742
|
Tenak™
TE20118 |
560 mm |
N/A
|
N/A | |||||
11684742
|
Tenak™
TE20120 |
615 mm |
177.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11694742
|
Tenak™
TE20122 |
670 mm |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15280464
|
Tenak™
TE20110 |
340 mm |
114.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Due to the adjustable shelves the rack can be used for all cryobox heights
- Includes 1 shelf and 1 locking rod for securing the boxes
- Constructed of aluminum
- Can be used for any chest freezer
Spécification
Barre de verrouillage | |
1 | |
145 mm |
Aluminium | |
Congélateurs-coffre | |
140 mm |