Learn More
Tenak™ Alu FlexRack for Chest Freezers
Alu FlexRack is recommended for all applications where a flexible storage solution is needed.
Marque:  Tenak™ TE20120
Code produit. 11684742
  • 177.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Grâce aux étagères réglables, le rack peut être utilisé pour toutes les hauteurs de cryoboîtes
  • Livré avec 1 étagère et 1 tige de verrouillage pour la sécurisation des boîtes
  • Fabrication en aluminium
  • Peut être utilisé pour n’importe quel congélateur coffre
Spécification
Spécification
Barre de verrouillage
1
145 mm
140 mm
Aluminium
Congélateurs-coffre
615 mm