Learn More
Tenak™ Alu FlexRack for Chest Freezers
Alu FlexRack is recommended for all applications where a flexible storage solution is needed.
Marque: Tenak™ TE20116
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Grâce aux étagères réglables, le rack peut être utilisé pour toutes les hauteurs de cryoboîtes
- Livré avec 1 étagère et 1 tige de verrouillage pour la sécurisation des boîtes
- Fabrication en aluminium
- Peut être utilisé pour n’importe quel congélateur coffre
Spécification
Barre de verrouillage | |
1 | |
145 mm | |
140 mm |
Aluminium | |
Congélateurs-coffre | |
505 mm |