Learn More
Ansell™ Gants en latex de caoutchouc naturel AccuTech™ série 55-107
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Description
- Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
- Très résistant à la plupart des acides, alcalis, alcools, aldéhydes et cétones
- L’épaisseur de poids lourd améliore la durabilité, augmentant ainsi la résistance chimique et physique
- Translucide et non doublé pour un nettoyage efficace
Applications :
- Biotechnologies
- Mélange de liquides
- Recherche chimique et médicale
- Manipulation de produits chimiques
- Industrie chimique
- Mélange / manipulation / transfert / versement de produits chimiques
- Produits pharmaceutiques
- Manipulation de produits : chimiques / biologiques
- Applications de protection des produits
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003, A1:2009 et EN 388:2003, EN 374:2003 |
Couleur | Naturel |
Finition externe | Lisse |
Matériau | Latex, caoutchouc naturel |
Type de produit | Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques |
Dimensions | 10 |
Épaisseur (métrique) | 0,76 mm |
Type de manchette de gant | Ourlé |
Type d’emballage | 10 paires dans des sachets scellés noirs par carton |
Taille du port (métrique) | 230 mm |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Jours
13Heures
13Minutes
58Secondes
38 -
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants en latex de caoutchouc naturel AccuTech™ série 55-107 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu