Learn More
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Antibody (AMACR/8350R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20847APC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Monoclonal antibody specifically detects alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR | |
Monoclonal | |
APC | |
2-methylacyl-CoA racemase, alpha-methylacyl-CoA racemase, CBAS4, EC 5.1.99.4, RACE, RM | |
Recombinant full-length human alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR protein | |
0.1 mL | |
Lipid and Metabolism, Prostate Cancer, Signal Transduction | |
23600 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG κ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
AMACR/8350R | |
PBS | |
Rabbit | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Antibody (AMACR/8350R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, APC
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu