Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 3 en 1 pour échantillonneurs automatiques VWR (Merck™)/Hitachi, de 8 mm
Description
- ND8
- 8-425
- Verre
- Transparent
- Bouchon à vis
- Orifice central
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Noir | |
Transparents | |
verre | |
1,9 ml | |
Polypropylène | |
32 mm | |
Non |
Silicone / PTFE (1,3 mm) | |
11,6 mm | |
Oui | |
100 | |
Bouchon à vis | |
8-425 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons 3 en 1 pour échantillonneurs automatiques VWR (Merck™)/Hitachi, de 8 mm > Fente de 1,3 mm d’épaisseur, 45°Shore A
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu