missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Antibody (AMACR/8350R), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP3-20847AF532

Code produit. 18547248

  • 729.00€ / 0.10mL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Monoclonal antibody specifically detects alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR
Monoclonal
Alexa Fluor 532
2-methylacyl-CoA racemase, alpha-methylacyl-CoA racemase, CBAS4, EC 5.1.99.4, RACE, RM
Recombinant full-length human alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR protein
0.1 mL
Lipid and Metabolism, Prostate Cancer, Signal Transduction
23600
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
AMACR/8350R
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Antibody (AMACR/8350R), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Alexa Fluor 532

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis