Learn More
Merck All-Glass Filter Holder Kit, 47 mm
47 mm, Glass frit membrane support
1165.00€ - 1210.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Description | Entonnoir en verre borosilicaté, base et bouchon tubulaire ; pince à ressort en aluminium anodisé ; support de filtre en verre fritté, manchon d’alignement en silicone |
Matériau | Verre borosilicaté |
Stérilité | Non stérile |
Raccord de sortie | Bras latéral à vide à bouchon tubulaire de dia. ext. de 6 mm (0,25 po) |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15805664
|
Merck
XX1514700 |
Entonnoir de 300 ml, flacon de 1 L | Flacon : 13,7 cm ; entonnoir : 7,6 cm |
1165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15825664
|
Merck
XX5514700 |
Entonnoir de 500 ml, flacon de 1 L | Flacon : 13,7 cm ; entonnoir : 8,0 cm |
1210.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
47 mm, support de membrane en verre fritté
Spécification
Non autoclavable | |
Verre borosilicaté | |
Bras latéral à vide à bouchon tubulaire de dia. ext. de 6 mm (0,25 po) | |
43 cm |
Entonnoir en verre borosilicaté, base et bouchon tubulaire ; pince à ressort en aluminium anodisé ; support de filtre en verre fritté, manchon d’alignement en silicone | |
Non stérile | |
Support à membrane en verre fritté |