Learn More
Merck All-Glass Filter Holder Kit, 47 mm
47 mm, Glass frit membrane support
Marque: Merck XX1514700
860.42 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
47 mm, support de membrane en verre fritté
Spécification
Non autoclavable | |
Fixation du flacon en verre rodé | |
Verre borosilicaté | |
Non stérile | |
Flacon de 1 L | |
Bras latéral à vide à bouchon tubulaire de dia. ext. de 6 mm (0,25 po) | |
Support à membrane en verre fritté | |
43 cm |
Transparente | |
Entonnoir en verre borosilicaté, base et bouchon tubulaire ; pince à ressort en aluminium anodisé ; support de filtre en verre fritté, manchon d’alignement en silicone | |
Support à membrane en verre fritté | |
9,6 cm2 | |
Support de filtre en verre revêtu de fritte épaisse | |
1 de chaque | |
Entonnoir de 300 ml, flacon de 1 L | |
Flacon : 13,7 cm ; entonnoir : 7,6 cm |