Learn More
Merck All-Glass Filter Holder Kit, 47 mm
47 mm, Glass frit membrane support
Marque: Merck XX5514700
941.94 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
47 mm, support de membrane en verre fritté
Spécification
Non autoclavable | |
Verre borosilicaté | |
Entonnoir | |
Support à membrane en verre fritté | |
43 cm | |
Flacon de 13,7 cm, entonnoir de 8 cm, filtre de 47 mm |
Entonnoir en verre borosilicaté, base et bouchon tubulaire ; pince à ressort en aluminium anodisé ; support de filtre en verre fritté, manchon d’alignement en silicone | |
Non stérile | |
Bras latéral à bouchon tubulaire de 6 mm (1/4 po) de dia. ext. jusqu’à dépression | |
Entonnoir de 500 ml, flacon de 1 L | |
Flacon : 13,7 cm ; entonnoir : 8,0 cm |