Learn More
Terumo™ Aiguille de sécurité Agani™
Code produit. p-7221863
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
Calibre 18
Calibre 19
20 G
21 G
22 g
23 G
25 G
Calibre 25
26 G
Calibre 26
Calibre 27
Calibre 30
Longueur (métrique):
9 mm
13 mm
16 mm
25 mm
38 mm
Couleur:
Blanc crème
Bleu
Gris
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rose
Vert
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 17238066
Marque: Terumo™ 8SAN1825R1
Aiguille hypodermique de sécurité avec activation de sécurité protégée et protection fiable des objets tranchants avec activation à une main.
  • Les aiguilles hypodermiques de sécurité Agani™, lorsqu’elles sont équipées d’une seringue Luer-Slip ou Luer-Lock standard, sont destinées à l’aspiration et à l’injection de liquides à des fins médicales.
  • Après avoir retiré l’aiguille du corps, l’écran de protection de l’aiguille fixé peut être activé pour recouvrir l’aiguille immédiatement après son utilisation afin de minimiser les risques de blessure par piqûre d’aiguille.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Rose
Calibre d’aiguille Calibre 18
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 25 mm
Jetable Oui
Graduated Non