Learn More
Eppendorf™ Bouchons étanches aux aérosols
Utilisez ce couvercle de rechange avec les godets ronds de 100 ml. Les couvercles de rechange Eppendorf™ sont étanches aux aérosols.
Marque: Eppendorf™ 5702721000
72.09 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Kit de 2 bouchons
- Étanche aux aérosols
- Pour godets ronds de 100 ml
Spécification
Bouchon | |
Seau rond 100 ml |