Learn More
Cole-Parmer™ Lames de microscope
Idéal pour les applications à usage général
Marque:  Cole-Parmer™ 48500-00
Code produit. 13508820
Description
Description
  • Nos lames présentent des bords rodés de précision sur les quatre côtés.
  • Utilisez des lames de microscope simple dans des applications à usage général.
  • Les lames mesurent 75 x 25 mm et 1 mm d’épaisseur.
  • 144 lames par boîte.
Spécification
Spécification
75 mm
Terre
144
25 mm
1mm
75 mm x 25 mm
Nom du produit
Cole-Parmer™ Lames de microscope > 75 mm x 25 mm