Learn More
Interscience Pailles pour pipettes BagTips™
Les BagTips sont des pointes de paille rigide à usage unique excellentes pour atteindre le fond de n’importe quel sachet de mélangeur. Lorsqu’il est utilisé avec le BagPipet autoclavable, BagTips peut prendre n’importe quel produit, même très visqueux.
Marque: Interscience 252019
Description
- Léger et ergonomique
- Éjection facile
- 19 cm de long, 1,1 ml de volume nominal
- Traité par rayons gamma pour la stérilité
- Aucun risque de blocage de la pipette
- Aucun risque de contamination
- Autoclavables
Spécification
1.1 mL | |
Transparent | |
7.48 in. | |
Atteindre le fond des sachets de mélangeur, en extrayant les liquides visqueux | |
1000 | |
BagPipet |
Stérile | |
Non autoclavable | |
190 mm | |
Stérilisation par rayons Gamma | |