Learn More
Axygen™ Pointes à filtre stériles pour aérosols, large alésage
Évitez toute contamination croisée grâce aux pointes robotiques à filtre barrière. Les pointes à filtre stériles pour aérosols Axygen™ sont soumises à une irradiation électronique pour prévenir la dégradation du produit, conformément à la norme USP 3127 (contamination par métaux lourds) et sont exemptes d’additifs lixiviables.
135.00€ - 175.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Transparent |
Certifications/Conformité | USP 3127 |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogènes |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12613716
|
Axygen™
TF-1005-WB-R-S |
100 à 1000μl | Portoir |
175.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11364275
|
Axygen™
TF-205-WB-R-S |
1 à 200 μl | Rack |
135.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Pointes de pipette à filtre barrière technologiquement avancées- Idéales pour l’amplification d’ADN et les applications microbiologiques pour lesquelles une contamination à l’état de traces peut invalider les résultats
- Le filtre permet une libre circulation de l’air tout en prévenant la contamination croisée en bloquant le passage des aérosols ou des liquides
- Les filtres en PE transparent sont apyrogènes et exempts d’inhibiteurs d’ADN et d’additifs lixiviables
- Chaque filtre est inséré dans la pointe de façon robotisée pour garantir l’absence de contamination par nucléases
- Conditionnées dans des racks à fond étanche avec couvercles pour éviter toute contamination
- Large gamme de types de pointes conditionnées dans des quantités différentes :
- La technologie Maxymum Recovery™ offre une excellente précision et empêche le gaspillage d’échantillons précieux
- Les pointes à large alésage sont idéales pour le pipetage des matières visqueuses, de l’ADN génomique ou des cultures cellulaires délicates
- Autres options : universelle, matrice et Eppendorf
Spécification
À filtre | |
Transparent | |
Sans DNase, RNase ni pyrogènes | |
Orifice génomique/large |
Stérile | |
USP 3127 | |
Rack | |
Polypropylène |