Learn More
Axygen™ Pointes à filtre stériles pour aérosols, large alésage
Évitez toute contamination croisée grâce aux pointes robotiques à filtre barrière. Les pointes à filtre stériles pour aérosols Axygen™ sont soumises à une irradiation électronique pour prévenir la dégradation du produit, conformément à la norme USP 3127 (contamination par métaux lourds) et sont exemptes d’additifs lixiviables.
Marque: Axygen™ TF-205-WB-R-S
108.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23272" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 8.16000kg
Description
Spécification
1 à 200 μl | |
Stérile | |
USP 3127 | |
Rack | |
96 pointes / rack, 10 racks / sachet, sachets / Boîte | |
Polypropylène |
À filtre | |
Transparent | |
Sans DNase, RNase ni pyrogènes | |
Orifice génomique/large | |
Gilson™ Pipetman™ P200 |