Learn More
Axygen™ Pointes à filtre stériles pour aérosols, large alésage
Évitez toute contamination croisée grâce aux pointes robotiques à filtre barrière. Les pointes à filtre stériles pour aérosols Axygen™ sont soumises à une irradiation électronique pour prévenir la dégradation du produit, conformément à la norme USP 3127 (contamination par métaux lourds) et sont exemptes d’additifs lixiviables.
Marque: Axygen™ TF-1005-WB-R-S
138.84 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23272" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 2.24100kg
Description
Spécification
100 à 1000μl | |
Oui | |
Autoclavables | |
Sans DNase, RNase ni pyrogènes | |
À barrière, large alésage | |
Polypropylène |
À filtre | |
Transparent | |
Sans DNAse ni RNAse, apyrogène | |
Portoir | |
100 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte |