Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Semi-micro Balance
Intuitive Adventurer™ Semi-micro Balance designed for routine weighing.
5240.00€ - 6755.00€
Spécification
Étalonnage Interne
Certifications/Conformité Métrologie : OIML R76, EN 45501 (Classe I, nmax 320000 ; Classe II, nmax 52000), Sécurité du produit : EN 61010-1, IEC 61010-1, compatibilité électromagnétique : IEC 61326-1, EN 61326-1 (émissions de classe B, exigences industrielles en matière d’immunité) Conformité BPL/BPF
Type de connexion RS232 (inclus), USB, hôte USB
Type d’affichage Graphique couleur
Comprend Couvercle de protection
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Modèle Capacité Précision affichage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Capacité Précision affichage Prix Quantité et disponibilité  
17901292
Afficher les documents
OHAUS™
30852308
AX85 82 g 0.00001 g
5240.00€
1 unité
17981292
Afficher les documents
OHAUS™
30852311
AX85M 82 g 0.00001 g
5550.00€
1 unité
17911292
Afficher les documents
OHAUS™
30852307
AX125D 82 g/120 g 0.00001 g, 0.0001 g
5400.00€
1 unité
17921292
Afficher les documents
OHAUS™
30852310
AX125 DM 82 g/120 g 0.00001 g, 0.0001 g
5715.00€
1 unité
17951302
Afficher les documents
OHAUS™
30852309
AX225D 102 g/220 g 0.00001 g, 0.0001 g
6380.00€
1 unité
17971292
Afficher les documents
OHAUS™
30852312
AX225 DM 102 g/220 g 0.00001 g, 0.0001 g
6755.00€
1 unité
Description
Afficher plus
Spécification
Afficher plus
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
OHAUS™ Adventurer™ Semi-micro Balance