Learn More
Kartell™ Flacon distributeur à volume réglable
Click to view available options
Comprend:
Récipient de mesure de 25 ml
Récipient de mesure de 50 ml
Description
- La coupelle graduée peut glisser vers le haut et le bas le long du tube
- La variation de hauteur modifie le volume à distribuer
- Le volume distribué reste constant à n’importe quelle position prédéfinie de la coupelle
- La coupelle se remplit en appuyant sur le flacon et en forçant le liquide à monter le long du tube
- Lorsque la pression du flacon est libérée, l’excédent est renvoyé vers le flacon et seul le volume désiré reste
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Translucide |
Description | PE (flacon) avec PMP (récipient) |
À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
Plage de volumes de remplissage | 0 - 25 ml |
Comprend | Récipient de mesure de 25 ml |
Matériau | Polyéthylène |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Flacon distributeur à volume réglable >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu