Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour tubes à essai réglables avec support pour agitateurs MaxQ™ 8000, tubes de 10-20 ml
Inclinez ces supports pour racks réglables selon l’angle qui vous convient pour accroître l’aération des échantillons. Ils offrent une flexibilité et un confort exceptionnels pour les tubes de 10 à 30 mm de diamètre.
507.00€ - 538.00€
Spécification
Capacité | Tube |
---|---|
Type de produit | Rack de tubes à essai avec support |
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11881331
|
Thermo Scientific™
600076 |
Portoir pour tubes à essai réglable | Tubes de 10 à 13 mm (3 à 7 ml) |
538.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11881281
|
Thermo Scientific™
600077 |
Support de portoirs pour tubes à essai à angle réglable avec portoir pour tubes à essai | Agitateur MaxQ 8000 |
507.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11891331
|
Thermo Scientific™
600078 |
Portoir pour tubes à essai réglable | Tubes de 21 à 25 mm (30 ml) |
519.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11769438
|
Thermo Scientific™
600079 |
Portoir pour tubes à essai réglable | Tubes de 26 à 30 mm (50 ml) |
518.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Inclinez ces supports pour racks réglables selon l’angle qui vous convient pour accroître l’aération des échantillons. Les portoirs pour tubes à essai réglables Thermo Scientific™ avec support pour les agitateurs MaxQ™ 8000 offrent plus de commodité et peuvent accueillir des diamètres de tubes à essai de 10 à 30 mm. Ces supports de rack offrent une flexibilité exceptionnelle — le choix idéal pour les tubes d’agitation.
- Peuvent uniquement être utilisés avec les racks de taille correspondante
- Incluent un portoir pour tubes à essai
Spécification
Tube | |
Rack de tubes à essai avec support |