Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour tubes à essai réglables avec support pour agitateurs MaxQ™ 8000, tubes de 10-20 ml
Inclinez ces supports pour racks réglables selon l’angle qui vous convient pour accroître l’aération des échantillons. Ils offrent une flexibilité et un confort exceptionnels pour les tubes de 10 à 30 mm de diamètre.
Marque:  Thermo Scientific™ 600076
Code produit. 11881331
  • 538.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Inclinez ces supports pour racks réglables selon l’angle qui vous convient pour accroître l’aération des échantillons. Les portoirs pour tubes à essai réglables Thermo Scientific™ avec support pour les agitateurs MaxQ™ 8000 offrent plus de commodité et peuvent accueillir des diamètres de tubes à essai de 10 à 30 mm. Ces supports de rack offrent une flexibilité exceptionnelle — le choix idéal pour les tubes d’agitation.
  • Peuvent uniquement être utilisés avec les racks de taille correspondante
Inclut : Un portoir pour tube à essai
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube
3 ml à 7 ml
Portoir pour tubes à essai réglable
72
de 10 à 13 mm
Rack de tubes à essai avec support
Tubes de 10 à 13 mm (3 à 7 ml)