Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour tubes à essai réglables avec support pour agitateurs MaxQ™ 8000, tubes de 10-20 ml
Inclinez ces supports pour racks réglables selon l’angle qui vous convient pour accroître l’aération des échantillons. Ils offrent une flexibilité et un confort exceptionnels pour les tubes de 10 à 30 mm de diamètre.
Marque: Thermo Scientific™ 600078
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Inclinez ces supports pour racks réglables selon l’angle qui vous convient pour accroître l’aération des échantillons. Les portoirs pour tubes à essai réglables Thermo Scientific™ avec support pour les agitateurs MaxQ™ 8000 offrent plus de commodité et peuvent accueillir des diamètres de tubes à essai de 10 à 30 mm. Ces supports de rack offrent une flexibilité exceptionnelle — le choix idéal pour les tubes d’agitation.
- Peuvent uniquement être utilisés avec les racks de taille correspondante
Inclut : Un portoir pour tube à essai
Spécification
Tube | |
30 mL | |
Portoir pour tubes à essai réglable | |
40 |
de 21 à 25 mm | |
Rack de tubes à essai avec support | |
Tubes de 21 à 25 mm (30 ml) |