Learn More
ITW Chemische Produkte™ Tapis adhésifs pour salle blanche CleanStep™
Code produit. 11565325 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Quantité:
30 couche
60 couche
Conditionnement:
4 pièces
8 pièces
Code produit. 11565325
Marque: ITW Chemische Produkte™ AMA184682G
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réduit la contamination dans les zones à trafic élevé. Les tapis adhésifs pour salle blanche ITW Chemische CleanStep™ sont fabriqués avec 30 ou 60couches. Chaque feuille amovible est dotée d’un revêtement adhésif uniforme conçu pour piéger les particules et empêcher le transfert.
  • Conçu pour capturer les particules provenant de la circulation des piétons et des roues avant l’entrée dans les salles blanches ou les environnements contrôlés
  • Fournit une solution portative de contrôle de la contamination
  • Peut être utilisé avec ou sans cadres (vendus séparément)
  • Contiennent des conservateurs antimicrobiens qui empêchent la prolifération microbienne
  • Revêtement adhésif uniforme sur chaque couche de tapis de 30 et 60 couches
  • Les applications possibles comprennent les points d’entrée des salles blanches et des environnements critiques, les salles d’habillage ou les antichambres dans les marchés des semi-conducteurs, de la biotechnologie, des dispositifs médicaux, du traitement pharmaceutique, de l’aérospatiale et de l’automobile
Spécification
Dimensions (L x l) 46 x 117 cm (18 x 46 in.)
Quantité 60 couche
Couleur Gris
Matériau Polyéthylène