Learn More
Heidolph Instruments Accessoire multiniveaux
Pour une utilisation avec Unimax 2010, Duomax 2020 et Polymax 2040
Marque:  Heidolph Instruments 549-62000-00
Code produit. 10345632
  • 620.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Comprend une plateforme perforée 2000 et 4 tiges de support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0 à 1 100 tr/min
Fioles Erlenmeyer de 25 à 250 ml
Plancher de support
Nom du produit
Heidolph Instruments Accessoire multiniveaux > S’utilise avec : Pour flacons Erlenmeyer 25-250 ml