Learn More
Epredia™ Lames de diagnostic Adcell™
These hydrophobic coatings bind liquids applied to the wells and keeps fluids in the well area. Made of extra-white soda-lime glass with very low iron content. Clean, flat and suitable for immediate use. Ideal for adhering fresh cells, frozen sections, and formalin fixed tissues for immunoperoxidase, immunoalkaline phosphatase, colorimetric, and radiolabeled in situ DNA hybridization procedures.
Marque:  Epredia™ X4XES3089BAD1
Code produit. 10648663
Description
Description
  • Lie les liquides et les garde appliqués à la zone du puits
  • Fournit des puits mouillables pour la coloration et la croissance des cultures cellulaires
  • Empêche la contamination croisée
  • Revêtements hydrophobes particulièrement durables et résistants aux colorations les plus puissantes
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
25 mm
Époxy
ADCELL
Noir
75 mm
1 mm
3
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Epredia™ Lames de diagnostic Adcell™ >