Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour godet de 400 ml
Utilisez ces adaptateurs avec les godets de 400 ml pour rotors Eppendorf™.
175.70€ - 220.88€
Code produit | Marque | Capacité | Type de tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Type de tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11850252
|
Eppendorf™
5810728002 |
400 mL | Plat |
175.70€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11578683
|
Eppendorf™
5810721008 |
7 à 17 ml | Plat |
209.84€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11588623
|
Eppendorf™
5810720001 |
2,6 à 5 ml | Plat |
220.88€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10263592
|
Eppendorf™
5810723000 |
50 mL | Conique |
209.84€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- 2 adapteurs/boîte
- Compatible avec les tubes coniques ou plats et les godets pour rotors Eppendorf
Spécification
Adapter | |
2/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Adaptateurs pour godet de 400 ml