Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour godet de 400 ml
Utilisez ces adaptateurs avec les godets de 400 ml pour rotors Eppendorf™.
Marque: Eppendorf™ 5810723000
209.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 2 adapteurs/boîte
- Compatible avec les tubes coniques ou plats et les godets pour rotors Eppendorf
Spécification
Adapter | |
50 mL | |
31 mm | |
2/boîte |
Conique | |
Godet de 400 ml | |
20 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Adaptateurs pour godet de 400 ml > Le dispositif contient : 5 ; Capacité : 50 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu