Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour godet de 400 ml
Utilisez ces adaptateurs avec les godets de 400 ml pour rotors Eppendorf™.
Marque: Eppendorf™ 5810721008
209.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 2 adapteurs/boîte
- Compatible avec les tubes coniques ou plats et les godets pour rotors Eppendorf
Spécification
Adapter | |
7 à 17 ml | |
17,5 mm | |
2/boîte |
Plat | |
Godet de 400 ml | |
64 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Adaptateurs pour godet de 400 ml > Le dispositif contient : 16 ; Capacité 7 à 17 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu