Learn More
Honeywell™ Lunettes de sécurité Adaptec, étroites
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Ambré
Fumée
Transparent
Description
- Le pont de nez à trois positions est simple à ajuster et maintient les yeux centrés sur le verre, où la clarté optique est meilleure
- La vision des travailleurs est moins forcée pour qu’ils connaissent moins de fatigue oculaire, travaillent plus confortablement pendant de plus longues périodes et puissent voir plus clairement leur travail
- Le matériau doux et flexible permet à chaque plaquette de nez de se conformer indépendamment au visage de l’utilisateur, offrant un plus grand confort, un plus grand contact et une plus grande stabilité
- L’angle du verre réglable améliore la sécurité et réduit l’apparition de buée
- La charnière de chaque branche dispose de sept positions : ajustement réglable de 30 degrés de sorte que le verre soit incliné pour une protection optimale des yeux et un espace idéal pour la circulation de l’air
- Une conception de branche exclusive (brevet en cours d’obtention) permet aux travailleurs d’ajuster la tension de la branche à tout moment, en toute sécurité et sans enlever les lunettes
- Le bras de la branche est doté d’un insert rigide qui glisse de l’avant vers l’arrière pour contrôler la pression contre la tête pour un ajustement plus ferme ou plus lâche
- Disponibles dans des conceptions standard, étroites et larges
- Un seul style signifie simplicité de stockage et de commande ainsi que l’utilisation constante des lunettes par tous les travailleurs de votre établissement. Il n’y a plus besoin de stocker 3 à 5 différents styles de lunettes de plusieurs fabricants
- Monture ventilée et rembourrée pour moins de buée
- Le revêtement anti-buée à double action HydroShield du verre offre une performance sans buée 20X plus longue, même après une usure prolongée et des nettoyages répétés, et offre une résistance aux rayures 2X meilleure
Spécification
Spécification
Type de lentille | Hydroshield coating |
Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
Description | Diélectrique |
Certifications / conformité (Europe) | Catégorie EPI CE :2, QA :ISO 9001/2000, Certificat CE :C2317.1N, attestation CE :C2317.1N |
Teinte de la lentille | Transparent |
À utiliser avec (application) | Bâtiment, construction, industrie générale, entretien |
Couleur de la monture | Rouge, noir |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Polycarbonate |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 11
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell™ Lunettes de sécurité Adaptec, étroites >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu