Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Adapté aux tubes de 12 à 30 mm de diamètre (5 à 50 ml), Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ maintient fermement les tubes en position verticale.
Marque: Fisherbrand™ HS120191
16.48 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En polyoxyméthylène (POM)
- Les racks peuvent être assemblés ensemble pour une capacité de stockage supplémentaire (les racks assemblés doivent être soutenus pas le dessous lors du transport)
- Les côtés ouverts permettent de visualiser les étiquettes
- Base plate pour maintenir les tubes à la verticale
- Disponibles dans en une ou plusieurs couleurs pour faciliter l’identification à code
- Autoclavables
Spécification
Rack pour tubes | |
Vert / Vert | |
POM | |
Rectangular, Rounded Corners | |
Yes, Interlocking | |
2/boîte |
Autoclavable | |
Tubes (5 à 50 ml) | |
4 | |
None | |
Non stérile | |
12 à 30 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
25Heures
14Minutes
42Secondes
49
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ > Adapt-a-Rack™; Color: Green/Green
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu