Learn More
Fisherbrand™ Combo Adapt-a-Rack™
Adapté aux tubes de 12 à 30 mm de diamètre (5 à 50 ml), le rack Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Combo maintient fermement les tubes en position verticale.
Marque: Fisherbrand™ HS120184
8.56 EUR valable jusqu'au 2025-05-18
Utilisez le code promo "24096" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En polyoxyméthylène (POM)
- Les racks peuvent être assemblés ensemble pour une capacité de stockage supplémentaire (les racks assemblés doivent être soutenus pas le dessous lors du transport)
- Les côtés ouverts permettent de visualiser les étiquettes
- Base plate pour maintenir les tubes à la verticale
- Disponibles dans en une ou plusieurs couleurs pour faciliter l’identification à code
- Autoclavables
Spécification
Rack pour tubes | |
Bleu / Vert | |
POM | |
2/boîte |
Autoclavable | |
Tubes (5 à 50 ml) | |
4 | |
12 à 30 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%