Learn More
Cytiva Colonnes MicroSpin™ G-25
Code produit. 11743309 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
50/boîte
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11743309
Marque: Cytiva 27532501
Edge
Utilisation pour la purification rapide de >10 paires de bases d’ADN dans une large gamme d’applications. Les colonnes G-25 Cytiva Life Sciences™ llustra™ MicroSpin™ sont idéales pour le dessalage, l’échange de tampons et l’élimination des nucléotides non incorporés des oligonucléotides marqués à l’extrémité.
  • En chromatographie sur colonne de centrifugation, permet l’échange et le dessalage rapide de tampons de produits de PCR et d’autres ADN dont les volumes vont de 10 à 100 μl
  • Purification rapide des oligonucléotides nouvellement synthétisés dans 100 à 150 μl de la solution de déprotection
  • D’autres applications incluent le dessalage et l’échange de tampon d’ADN, élimination de radionucléotides non incorporés à partir d’oligonucléotides marqués aux extrémités dans des volumes allant de 10 à 100 μl
  • Le produit purifié peut être collecté moins de quatre minutes après l’applicateur d’échantillons
  • Testé avec des dosages de nickase, d’exonucléase simple et double brin et de RNase
Dessalage / échange de tampon d’ADN, élimination de radionucléotides non incorporés à partir d’oligonucléotides marqués aux extrémités dans des volumes allant de 10 à 100 μl
Informations sur la commande
Préconditionnement pratique avec Sephadex™ G-25 qualité ADN dans de l’eau distillée pré-équilibrée contenant 0,05 % de biocide CG/ICP Kathon™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Dessalage / échange de tampon d’ADN, élimination de radionucléotides non incorporés à partir d’oligonucléotides marqués aux extrémités dans des volumes allant de 10 à 100 μl
Type de produit Colonne
Quantité 50/boîte