Learn More
Fisherbrand™ Racks en acrylique pour flacons d’échantillonnage automatique
Manipulation et transport faciles des flacons d’échantillons
78.50€ - 122.00€
Spécification
Type de produit | Portoir pour flacons |
---|---|
Bouchon inclus | Non |
Autoclavable | Non autoclavable |
Couleur | Transparent |
Matériau | Acrylique |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11767597
|
Fisherbrand™
12 21 1001 |
173 x 95 x 20 mm | 50 |
122.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11728256
|
Fisherbrand™
15 21 1664 |
175,8 x 115,5 x 20 mm | 40 |
118.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11708256
|
Fisherbrand™
08 21 1000 |
173 x 91 x 20 mm | 50 |
78.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11738256
|
Fisherbrand™
24 21 1002 |
160 x 160 x 30 mm | 25 |
119.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Rack pour flacons
- Acrylique
- Le remplissage est visible grâce au matériau acrylique transparent
- Position debout stable
Spécification
Portoir pour flacons | |
Non autoclavable | |
Acrylique |
Non | |
Transparent |