Learn More
Fisherbrand™ Racks en acrylique pour flacons d’échantillonnage automatique
Manipulation et transport faciles des flacons d’échantillons
Marque:  Fisherbrand™ 24 21 1002
94.32 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11738256
  • 119.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Rack pour flacons
  • Acrylique
  • Le remplissage est visible grâce au matériau acrylique transparent
  • Position debout stable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Portoir pour flacons
Non autoclavable
Acrylique
Flacons Headspace 5 ml, 10 ml, 20 ml
24 mm
Non
Transparent
25
160 x 160 x 30 mm
Nom du produit
Fisherbrand™ Racks en acrylique pour flacons d’échantillonnage automatique > Diamètre des cavités : ,25 cavités de 24 mm, dimensions 160 x 160 x 30 mm