Learn More
Fisherbrand™ Racks en acrylique pour flacons d’échantillonnage automatique
88.73 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Rack pour flacons
- Acrylique
- Le remplissage est visible grâce au matériau acrylique transparent
- Position debout stable
Spécification
Portoir pour flacons | |
Non autoclavable | |
Acrylique | |
Flacons cylindriques 1,5 ml, 2 ml | |
173 x 95 x 20 mm |
Non | |
Transparent | |
50 | |
1 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
23Minutes
22Secondes
32
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Racks en acrylique pour flacons d’échantillonnage automatique > Diamètre des cavités : ,50 cavités de 12 mm, dimensions 173 x 95 x 20 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu