Learn More
Fisherbrand™ Racks en polypropylène pour flacons d’échantillonnage automatique
Les racks pour flacons en polypropylène sont résistants à la plupart des solvants.
Marque: Fisherbrand™
20.50 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
- Rack pour flacons
- 50 positions
- Bleu
- Empilable
- Comporte une indexation alphanumérique pour faciliter l’identification des flacons
- Empilable pour un stockage plus efficace
Spécification
Rack pour flacons | |
Oui | |
Polypropylène | |
Flacons de 1.5 ml |
Non | |
Bleu | |
50 | |
200 x 105 x 17 mm |