Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide, 98,5 %, extrapur Code produit.: 10062040
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide, 98,5 %, extrapur
Code produit. 10062040
2.5 kg, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10062040
Marque: Thermo Scientific Chemicals 164830025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
L’acrylamide, numéro CAS 79-06-1, est un composé d’amide organique utilisé comme monomère dans la synthèse des polyacrylamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’acrylamide est un composé d’amide organique principalement utilisé comme monomère dans la synthèse du polyacrylamide
  • L’acrylamide se forme dans des aliments contenant des glucides, principalement lorsque ces aliments sont frits, grillés ou cuits
Applications
  • Lors d’expériences en laboratoire, l’acrylamide participe à des réactions chimiques comme intermédiaire dans la préparation de composés N-méthylol acrylamide et N-butoxyacrylamide
  • Pour l’utilisation moléculaire, ce composé peut être utilisé comme vecteur et est impliqué dans la précipitation de petites quantités d’ADN
  • Dans les expériences moléculaires, il est utilisé dans l’électrophorèse sur gel, y compris le transfert Western et SDS-PAGE, pour séparer les protéines et les macromolécules en fonction de leur taille et de leur charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-06-1
Formule moléculaire C3H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 71.08
Numéro MDL MFCD00008032
Clé InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide
CID PubChem 6579
ChEBI CHEBI:28619
Nom IUPAC prop-2-enamide
SMILES NC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylamide
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Point d’ébullition 125.0°C (25.0 mmHg)
Point de fusion 82.0°C to 86.0°C
Densité 1.1220g/mL
Couleur Blanc
Quantité 2.5 kg
Point d’éclair 138°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Formule linéaire H2C=CHCONH2
Informations sur la solubilité Solubility in water: 21.5g/L (30°C). Other solubilities: solubilities in g/100mL solvent (30°C):, methanol 155; ethanol 86.2; acetone 63.1;, ethyl acetate 12.6; chloroform 2.66;, benzene 0.346; heptane 0.0068, soluble in ether
Poids de la formule 71.08
Pourcentage de pureté 98.5%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464616 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/07/2024 Catalog Number164835000,164830100,164830025
Numéro de lotA0464615 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/07/2024 Catalog Number164835000,164830100,164830025
Numéro de lotA0462026 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/04/2024 Catalog Number164835000,164830100,164830025
Numéro de lotA0459949 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/02/2024 Catalog Number164835000,164830100,164830025
Numéro de lotA0458052 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/11/2023 Catalog Number164835000,164830100,164830025
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide, 98,5 %, extrapur >