Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, 0,060-0,200 mm, 60Å Code produit.: 15678625
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, 0,060-0,200 mm, 60Å
Code produit. 15678625
5 kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
30 kg
Code produit. 15678625
Marque: Thermo Scientific Chemicals 240370050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour la chromatographie sur colonne.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Spécification
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Type Gel de silice
Matériau Gel de silice
À utiliser avec (application) Chromatographie sur colonne
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466634 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2024 Catalog Number240370050,240370300
Numéro de lotA0459322 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2024 Catalog Number240370050,240370300
Numéro de lotA0452105 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number240370050,240370300
Numéro de lotA0411572 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number240370050,240370010,240370300
Numéro de lotA0417464 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number240370050,240370010,240370300
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, 0,060-0,200 mm, 60Å >