Learn More
Cytiva Capsules AcroPak™ 500 avec membrane Supor™, stériles
Capsules AcroPak conçues pour les applications de recherche uniquement.
Marque: Cytiva 12995
Description
- Pour tampons, milieux de culture tissulaire et autres liquides biologiques
- Nouvelle technologie recommandée pour une mise à l’échelle supérieure simplifiée
- La zone de filtration élevée et la taille compacte sont idéales pour une mise à l’échelle supérieure des essais
Spécification
PES Hydrophile | |
Stérile | |
1 de chaque |
0,2/0,2 μm | |
500 cm2 | |
Raccord cannelé cranté |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Capsules AcroPak™ 500 avec membrane Supor™, stériles > 0,2 μm/0,2 μm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu