Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres AcroPak™ 20 avec membrane Supor™ et cloche de remplissage
Conçus pour faciliter la filtration de petits et moyens volumes (stérile et non stérile).
108.00€ - 179.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PES Hydrophile |
---|---|
Porosité | 0,8/0,2 μm |
Zone de filtration | 20 cm2 |
Nb par paquet | 3/boîte |
Type de sortie | Raccord cannelé cranté |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17154231
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12203 |
Stérile |
179.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17144231
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12202 |
Non stérile |
108.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- La membrane Supor offre un débit et une cadence élevés. Elle est idéale pour les solutions nécessitant une faible liaison protéique. Utilisation non recommandée avec certains cétones
- Traitement efficace de 2 litres maximum de liquides chimiques et biologiques
- La stérilisation par irradiation aux rayons gamma élimine l’éventuelle contamination par les résidus OEt
- L’évent en amont évite la formation de vapeurs
- Le préfiltre intégré prolonge la durée de vie du filtre lorsque des solutions chargées de particules, comme des milieux contenant du sérum, sont traitées
- La membrane poreuse offre des débits d’air élevés à faible pression différentielle et prolonge la durée de vie du filtre
- Garantit une rétention d’air sans particules de 99,97 % de 0,3 μm d’aérosol DOP
- Conçue pour les applications de laboratoire uniquement
Spécification
PES Hydrophile | |
20 cm2 | |
Raccord cannelé cranté |
0,8/0,2 μm | |
3/boîte |