Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres AcroPak™ 20 avec membrane Supor™ et cloche de remplissage
Conçus pour faciliter la filtration de petits et moyens volumes (stérile et non stérile).
Marque:  Cytiva (formerly Pall Lab) 12202
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.45600kg
Code produit. 17144231
  • 108.00€ / 3 pièces
Expédition estimée: 07-08-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • La membrane Supor offre un débit et une cadence élevés. Elle est idéale pour les solutions nécessitant une faible liaison protéique. Utilisation non recommandée avec certains cétones
  • Traitement efficace de 2 litres maximum de liquides chimiques et biologiques
  • La stérilisation par irradiation aux rayons gamma élimine l’éventuelle contamination par les résidus OEt
  • L’évent en amont évite la formation de vapeurs
  • Le préfiltre intégré prolonge la durée de vie du filtre lorsque des solutions chargées de particules, comme des milieux contenant du sérum, sont traitées
  • La membrane poreuse offre des débits d’air élevés à faible pression différentielle et prolonge la durée de vie du filtre
  • Garantit une rétention d’air sans particules de 99,97 % de 0,3 μm d’aérosol DOP
  • Conçue pour les applications de laboratoire uniquement
Spécification
Spécification
PES Hydrophile
Non stérile
3/boîte
0,8/0,2 μm
20 cm2
Raccord cannelé cranté