Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres AcroPak™ 20 avec membrane Supor™ et cloche de remplissage
Conçus pour faciliter la filtration de petits et moyens volumes (stérile et non stérile).
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 12203
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
- La membrane Supor offre un débit et une cadence élevés. Elle est idéale pour les solutions nécessitant une faible liaison protéique. Utilisation non recommandée avec certains cétones
- Traitement efficace de 2 litres maximum de liquides chimiques et biologiques
- La stérilisation par irradiation aux rayons gamma élimine l’éventuelle contamination par les résidus OEt
- L’évent en amont évite la formation de vapeurs
- Le préfiltre intégré prolonge la durée de vie du filtre lorsque des solutions chargées de particules, comme des milieux contenant du sérum, sont traitées
- La membrane poreuse offre des débits d’air élevés à faible pression différentielle et prolonge la durée de vie du filtre
- Garantit une rétention d’air sans particules de 99,97 % de 0,3 μm d’aérosol DOP
- Conçue pour les applications de laboratoire uniquement
Spécification
PES Hydrophile | |
Stérile | |
3/boîte |
0,8/0,2 μm | |
20 cm2 | |
Raccord cannelé cranté |