Learn More
Thermo Scientific™ Contrôle AcroMetrix SARS-CoV-2 (en cours de traitement)
Validez et surveillez les performances des tests de diagnostic moléculaire pour détecter la COVID-19 à l’aide du contrôle de l’ARN Thermo Scientific™ AcroMetrix™ Coronavirus 2019 (COVID-19).
Marque:  Thermo Scientific™ 954519
Code produit. 16696382
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Validez et surveillez les performances des tests de diagnostic moléculaire pour détecter la COVID-19 à l’aide du contrôle de l’ARN Thermo Scientific™ AcroMetrix™ Coronavirus 2019 (COVID-19). Il s’agit d’un kit de contrôle positif contenant deux concentrations : une concentration faible positive et une concentration ultra-faible positive pour éviter les faux négatifs.
  • ARN génomique pleine longueur du SARS-CoV-2
  • Le kit contient un contrôle faible positif et un contrôle ultra-faible positif
  • Quantifié à l’aide d’une PCR Bio-Rad Droplet Digital™ (ddPCR™)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
-20°C ou moins
Contrôle de l’ARN AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19)
Un kit contient 2 flacons par kit x 0,02 ml par flacon
Each
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot012305 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number954519
Numéro de lot122306_1206 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number954519
Numéro de lot122009 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2022 Catalog Number954519
Numéro de lot052101 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2022 Catalog Number954519
Numéro de lot072101 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/07/2021 Catalog Number954519
Nom du produit
Thermo Scientific™ Contrôle AcroMetrix SARS-CoV-2 (en cours de traitement) >
Usage exclusivement réservé à la recherche.